Merck
00497
Sigma-Aldrich
cis-3-Hepten-1-ol
≥95.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
Beilstein:
1719803
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95.0%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.444
tw
92 °C/60 mmHg (lit.)
gęstość
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(CCC)=C(/[H])CCO
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h4-5,8H,2-3,6-7H2,1H3/b5-4-
Klucz InChI
SDZQUCJFTUULJX-PLNGDYQASA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.