Merck
00233
Sigma-Aldrich
Fmoc-Sar-OPfp
≥96.0%
Synonim(y):
Fmoc-sarcosine pentafluorophenyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H16F5NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.38
Beilstein:
7452048
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥96.0%
Formularz
crystalline
kolor
white
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(CC(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H16F5NO4/c1-30(10-17(31)34-23-21(28)19(26)18(25)20(27)22(23)29)24(32)33-11-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,16H,10-11H2,1H3
Klucz InChI
PJYXJFOLTCMMLK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)