Merck
00224
Fmoc-Thr(tBu)-OPfp
≥97.0%
Synonim(y):
Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine pentafluorophenyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H26F5NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
563.51
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4627753
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97.0%
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white to faintly beige
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C29H26F5NO5/c1-14(40-29(2,3)4)25(27(36)39-26-23(33)21(31)20(30)22(32)24(26)34)35-28(37)38-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19,25H,13H2,1-4H3,(H,35,37)/t14-,25+/m1/s1
InChI key
BHUUPIXJXWQAMT-PWECECGKSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
232467-10G04061838783523
00224-1G04061826221204
00224-5G04061832640914