Merck
40-0201
Potassium sodium phosphate buffer solution
pH 6.4, 1/15 M
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
1/15 M
pH
6.4
Application
Giemsa staining
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)