Merck
37-0745
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) butoxide solution
CP, 90% in 1-butanol
Synonim(y):
Tetrabutyl zirconate solution
About This Item
Wzór liniowy:
Zr(OC4H9)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.68
Beilstein:
4132649
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
CP
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zirconium
dostępność
available only in Japan
stężenie
90% in 1-butanol
ciąg SMILES
CCCCO[Zr](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
BSDOQSMQCZQLDV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in an unconventional method to prepare a gel of CeO2-stabilized zirconia polycrystals that have promising applications as protective coatings of steel and ferrous alloys.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)