Kluczowe dokumenty
30-4700
Trioctylamine
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
TOA
About This Item
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥99.0%
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
tw
164-168 °C/0.7 mmHg (lit.)
365-367 °C (lit.)
gęstość
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
Klucz InChI
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Heart
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C