Kluczowe dokumenty
28-5760
Sulfanilic acid
99.0-100.5%, suitable for determination of nitroxide
Synonim(y):
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Próba
99.0-100.5%
Postać
powder
dostępność
available only in Japan
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 12.51 g/L at 20 °C
gęstość
1.4862 g/cm3 at 20 °C
przydatność
suitable for determination of nitroxide
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Klucz InChI
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves