Kluczowe dokumenty
28-4480
Sodium thiocyanate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Sodium isothiocyanate, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate
About This Item
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.0%
Postać
crystalline
dostępność
available only in Japan
pH
4.8 (20.1 °C, 1070 g/L)
mp
287 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1