Kluczowe dokumenty
28-3790
Sodium phosphate monobasic dihydrate
JIS special grade, 99.0-102.0%
Synonim(y):
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Próba
99.0-102.0%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L)
ciąg SMILES
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
Klucz InChI
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1