Merck
28-2280
Sigma-Aldrich
Sodium chloride
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Halite, NaCl
About This Item
Wzór liniowy:
NaCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.44
Beilstein:
3534976
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
SAJ first grade
ciśnienie pary
1.33 hPa ( 865 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
pH
7
mp
801 °C (lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Oparte na membranach oczyszczanie z odwrotnym przejściem ułatwia szybką izolację różnych białek fuzyjnych polipeptydu podobnego do elastyny pajęczego jedwabiu z ekstraktów transgenicznego tytoniu...: Badania wykazały wykorzystanie chlorku sodu w procesie oczyszczania w celu zwiększenia wydajności izolacji ekstraktów białkowych, co jest istotnym krokiem w zastosowaniach biotechnologicznych (Gruchow et al., 2024).
  • Eksperymentalne badanie zachowania reologicznego i właściwości utraty filtracji płuczki wiertniczej na bazie wody wzmocnionej nanokompozytem tlenku grafenu szczepionym polietylenoiminą: W tym badaniu chlorek sodu został użyty do dostosowania siły jonowej płynów wiertniczych, wpływając na ich właściwości reologiczne i zachowanie filtracyjne, krytyczne dla zwiększenia wydajności operacji wiertniczych (Abdullah et al., 2024).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francis Kim et al.
JAMA, 311(1), 45-52 (2013-11-19)
Hospital cooling improves outcome after cardiac arrest, but prehospital cooling immediately after return of spontaneous circulation may result in better outcomes. To determine whether prehospital cooling improves outcomes after resuscitation from cardiac arrest in patients with ventricular fibrillation (VF) and
Alexander W Wyatt et al.
Genome biology, 15(8), 426-426 (2014-08-27)
Genomic analyses of hundreds of prostate tumors have defined a diverse landscape of mutations and genome rearrangements, but the transcriptomic effect of this complexity is less well understood, particularly at the individual tumor level. We selected a cohort of 25
David G Guzzardi et al.
Journal of the American College of Cardiology, 66(8), 892-900 (2015-08-22)
Suspected genetic causes for extracellular matrix (ECM) dysregulation in the ascending aorta in patients with bicuspid aortic valves (BAV) have influenced strategies and thresholds for surgical resection of BAV aortopathy. Using 4-dimensional (4D) flow cardiac magnetic resonance imaging (CMR), we
Koji Tanaka et al.
Nature communications, 6, 6337-6337 (2015-02-27)
Pore-forming toxins (PFT) are water-soluble proteins that possess the remarkable ability to self-assemble on the membrane of target cells, where they form pores causing cell damage. Here, we elucidate the mechanism of action of the haemolytic protein fragaceatoxin C (FraC)
Laurent Dortet et al.
Journal of clinical microbiology, 52(7), 2359-2364 (2014-04-25)
Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolates, particularly those that produce carbapenemases, are increasingly reported worldwide. The biochemically based Carba NP test, extensively validated for the detection of carbapenemase producers among Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp., has been modified to detect carbapenemase production in