Kluczowe dokumenty
28-2210
Sodium carbonate decahydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Sal soda, Soda
About This Item
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
pH
11.0-12.0 (25 °C, 50 g/L)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?