Kluczowe dokumenty
28-1190
Silver chloride
SAJ special grade, ≥99.5%
About This Item
klasa czystości
SAJ special grade
ciśnienie pary
1 mmHg ( 912 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
mp
455 °C (lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
Cl[Ag]
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3