Kluczowe dokumenty
24-6670
Pyrogallol
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogallic acid
About This Item
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
4.4 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 167.7 °C)
Próba
≥98.0%
Formularz
crystalline
dostępność
available only in Japan
metody
toxicology assay: suitable
pH
5.8 (10 g/L)
bp
309 °C (lit.)
mp
133-134 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
ciąg SMILES
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
Klucz InChI
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?