Kluczowe dokumenty
24-4590
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
SAJ first grade, 99.0-101.0%
Synonim(y):
Potassium ferrocyanide, Yellow prussiate
About This Item
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
99.0-101.0%
Postać
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iron
dostępność
available only in Japan
pH
8.0-10.0 (25 °C, 211 g/L)
mp
70 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
Klucz InChI
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2