Przejdź do
24-0900
Pentane
SAJ special grade, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.15
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
Beilstein/REAXYS Number:
969132
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ special grade
Bp:
35-36 °C (lit.)
Vapor pressure:
26.98 psi
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
vapor density
2.48 (vs air)
vapor pressure
26.98 psi
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-56.2 °F
flash_point_c
-49 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-66-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)