Merck
24-0880
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol
CP
Synonim(y):
2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
About This Item
Wzór liniowy:
C(CH2OH)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
Beilstein:
1679274
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości:
CP
bp:
276 °C/30 mmHg (lit.)
ciśnienie pary:
<1 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
CP
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
bp
276 °C/30 mmHg (lit.)
mp
253-258 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2
Klucz InChI
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jundong Zhu et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 97(4), 498-508 (2011-04-22)
Folate (FA)-conjugated star-shaped copolymer was prepared as a targeted carrier for anticancer drug delivery by ring-opening polymerization of L-lactide using pentaerythritol (PTL) as an initiator, followed by conjugation with methoxy poly(ethylene glycol) (MPEG) and FA-poly(ethylene glycol) (FA-PEG). The resulting amphiphilic
Zhiming Zhang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(24), 8220-8223 (2011-10-13)
A trimer of cholic acid made by linking three cholic acid molecules with pentaerythritol via click chemistry serves as the center of an artificial metallohydrolase after the complexation of the triazole groups with a Zn(2+) ion. The invertible amphiphilic cavity
Hussein Al-Mughaid et al.
The Journal of organic chemistry, 71(4), 1390-1398 (2006-02-14)
A nonavalent glycodendrimer bearing terminal alpha-d-mannopyranoside units has been synthesized with a convergent approach. Terminal trivalent mannoside dendrons bearing p-halophenyl ethers were prepared by glycosylation of pentaerythritol derivatives having three 2-hydroxyethyl ether substituents. Two efficient routes were developed for the
Tao Tu et al.
The Journal of organic chemistry, 73(14), 5255-5263 (2008-06-19)
Molecular scaffolds that have well-defined geometries, are easy to synthesize and functionalize, and can hold attached sites of molecular recognition in suitable orientations are useful tools in various areas of science and technology. The utility of the tetraphenyl ether of
Mohamed Touaibia et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (4)(4), 380-382 (2007-01-16)
Several oligomannoside clusters having a hundred-fold increase in affinities toward E. coli were synthesized by Cu(I)-catalyzed [1,3]-dipolar cycloadditions using pentaerythritol scaffolds bearing either alkyne or azide functionalities.