Kluczowe dokumenty
24-0170
Palmitic acid
SAJ first grade, ≥95.0%
Synonim(y):
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
klasa czystości
SAJ first grade
ciśnienie pary
10 mmHg ( 210 °C)
Próba
≥95.0%
Postać
flakes
dostępność
available only in Japan
tw
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 0.00005 g/L at 20 °C
gęstość
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Klucz InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C