Kluczowe dokumenty
21-0130
Sigma-Aldrich
1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt
SAJ first grade
Synonim(y):
Naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, Sodium 1,3,6-naphthalenetrisulfonate tribasic
About This Item
Wzór liniowy:
C10H5(SO3Na)3
Masa cząsteczkowa:
434.31
Kod UNSPSC:
41100000
klasa czystości
SAJ first grade
dostępność
available only in Japan
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)