Merck
18-1750
Lugol
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
availability
available only in Japan
Application
Gram staining
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lugol
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)