Kluczowe dokumenty
18-1530
Lithium hydroxide monohydrate
SAJ first grade, ≥97.0%
About This Item
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥97.0%
Formularz
crystalline
dostępność
available only in Japan
pH
12 (0.4 g/L)
ciąg SMILES
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?