Kluczowe dokumenty
18-0750
Lead(II) oxide
SAJ special grade, ≥99.5%
About This Item
klasa czystości
SAJ special grade
ciśnienie pary
10 mmHg ( 0 °C)
Próba
≥99.5%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lead
dostępność
available only in Japan
mp
886 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
Klucz InChI
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organy docelowe
Central nervous system,Kidney,Blood
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges