Kluczowe dokumenty
15-2380
Isopropylamine
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
2-Aminopropane
About This Item
klasa czystości
SAJ special grade
gęstość pary
2.04 (vs air)
ciśnienie pary
9.2 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
temp. samozapłonu
755 °F
granice wybuchowości
10.4 %
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.374 (lit.)
bp
33-34 °C (lit.)
gęstość
0.688 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)N
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
Klucz InChI
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
<= -25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)