Kluczowe dokumenty
15-2120
L-Isoleucine
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
(2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
≥99.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
mp
288 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
Klucz InChI
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?