Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ICl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.26
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-739-8
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Grade:
SAJ special grade
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ special grade
assay
≥97.0%
form
solid
availability
available only in Japan
SMILES string
Cl[I](Cl)Cl
InChI
1S/Cl3I/c1-4(2)3
InChI key
PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodine trichloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 36174-100MG | 04061831824452 |
| CRM30361-50MG | 04065265679695 |