Kluczowe dokumenty
13-1130
Histamine dihydrochloride
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonim(y):
2-(4-Imidazolyl)ethylamine dihydrochloride
About This Item
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
≥98.0%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
mp
249-252 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
Klucz InChI
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves