Merck
11-0700
Folin & Ciocalteu′s phenol reagent
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
availability
available only in Japan
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chunpeng Wan et al.
Pharmacognosy magazine, 7(25), 40-45 (2011-04-08)
Extraction temperature influences the total phenolic content (TPC), total flavonoid content (TFC) of medicinal plant extracts to a great extend. TPC and TFC are the principle activity constituents present in the plant. The effects of extraction temperature on TPC, TFC