Kluczowe dokumenty
09-1840
Diethyl ether
≥99.5%, suitable for residual phthalate analysis
Synonim(y):
Ether, Ethyl ether
About This Item
gęstość pary
2.6 (vs air)
Próba
≥99.5%
temp. samozapłonu
320 °F
granice wybuchowości
36.5 %
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3530 (lit.)
tw
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
gęstość
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
suitable for residual phthalate analysis
ciąg SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N