Kluczowe dokumenty
09-1833
Diethyl ether
≥99.5% (GC), for residue analysis, JIS 5000
Synonim(y):
Et2O, Ethoxyethane, Ether, Ethyl ether
About This Item
Nazwa produktu
Diethyl ether, for residue analysis, JIS 5000
klasa czystości
for residue analysis
agency
JIS 5000
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
28.5 psi
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
320 °F
granice wybuchowości
36.5 %
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
gęstość
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
suitable for residue analysis (suitable for 5000 per JIS)
ciąg SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-49.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-45 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)