Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
EC Number:
205-500-4
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
506104
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócagency
JIS 300
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for residue analysis
format
neat
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl acetate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?