Merck
07-3083
Bis(2-ethylhexyl) phthalate
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
DEHP, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester), Dioctyl phthalate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H38O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.56
EC Number:
204-211-0
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1890696
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
Bp:
386 °C (lit.)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥98.0%
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
bp
386 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
InChI key
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-ethylhexyl) phthalate
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
200 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
117-81-7
CAS No.
117-81-7
CAS No.
117-81-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)