07-2231
Dichloromethane
JIS 300, for residue analysis
Synonim(y):
Methylene chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for residue analysis
agency
JIS 300
gęstość pary
2.9 (vs air)
ciśnienie pary
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
1223 °F
zawiera
0.001-0.005% (2-methyl-2-butene)amylene as stabilizer
granice wybuchowości
22 %
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
tw
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Klucz InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2