Merck
05-5840
Sigma-Aldrich
Copper(II) carbonate basic
CP
Synonim(y):
Cupric carbonate basic
About This Item
Wzór liniowy:
CuCO3 · Cu(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
CP
skład
Cu, ≥50%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: copper
dostępność
available only in Japan
ciąg SMILES
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
Klucz InChI
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J