Merck
05-4610
Sigma-Aldrich
Chromium(VI) oxide
SAJ first grade, ≥95.0%
Synonim(y):
Chromic anhydride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥95.0%
dostępność
available only in Japan
mp
196 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
Klucz InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Vayssieres et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 1(4), 385-388 (2003-08-14)
We are reporting here on the inexpensive fabrication and optical properties of an iron(III) oxide-chromium(III) oxide nanocomposite thin film of corundum crystal structure. Its novel and unique-designed architecture consists of uniformed, well-defined and oriented nanorods of Hematite (alpha-Fe2O3) of 50
M C García-Rodríguez et al.
Mutation research, 496(1-2), 145-151 (2001-09-12)
The effect of chlorophyllin on micronucleated polychromatic erythrocytes (MN-PCE) induction by chromium trioxide (CrO(3)) exposure in peripheral blood of mice was studied. Animals were treated with a single intraperitoneal dose of chlorophyllin (CHL) (20mg/kg), CrO(3) (20mg/kg), and CHL (20mg/kg) 4h
S Kondo et al.
European journal of biochemistry, 200(3), 689-698 (1991-09-15)
The chemical structure of the saccharide portion of Vibrio parahaemolyticus serotype 012 lipopolysaccharide was studied. Using chemical degradation and modification, as well as methylation analysis in combination with GLC-MS, laser-desorption mass spectrometry and 1H-NMR and 13C-NMR spectroscopy, the carbohydrate backbone
Adam Szelag et al.
Polish journal of pharmacology, 55(6), 1097-1103 (2004-01-20)
Hexavalent chromium compounds exhibit higher toxicity than its trivalent compounds since chromium ions in the +6 oxidation state easily cross biological membranes. It has recently been proposed that substances reducing chromium ions from the +6 to the less toxic +3
Seongmin Lee et al.
Organic letters, 11(1), 5-8 (2008-12-06)
The C14,15-dihydro-C22,25-epi north unit of cephalostatin 1 has been synthesized in 11 operations from commercially available hecogenin acetate via multiple reductions and oxidations. The key transformations include (i) Cr(VI)-catalyzed E-ring opening, (ii) C17 hydroxylation, and (iii) a base-triggered cyclization cascade.