Kluczowe dokumenty
05-3410
Chloroform
SAJ first grade, ≥99.0%, contains 0.4-0.8% ethanol
Synonim(y):
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
160 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
zawiera
0.4-0.8% ethanol
dostępność
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
gęstość
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?