Merck
05-0950
Calcium phosphate monobasic monohydrate
SAJ special grade, ≥90.0%
Synonim(y):
Calcium bis(dihydrogenphosphate) monohydrate, Calcium dihydrogenphosphate monohydrate, Primary calcium phosphate monohydrate
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ca(H2PO4)2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.07
EC Number:
231-837-1
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Calcium phosphate monobasic monohydrate, SAJ special grade, ≥90.0%
InChI key
ZBZJARSYCHAEND-UHFFFAOYSA-L
InChI
1S/Ca.2H3O4P.H2O/c;2*1-5(2,3)4;/h;2*(H3,1,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
SMILES string
O.[Ca++].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
grade
SAJ special grade
assay
≥90.0%
availability
available only in Japan
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dan Meng et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 47, 266-272 (2014-12-11)
Calcium phosphate cements (CPCs) have been widely used as bone graft substitutes. However, the undesirable osteoinductivity and slow degradability of CPCs greatly hamper their clinical application. The aim of this study was to synthesize a type of injectable, bioactive cement.