Merck
05-0400
Calcium acetate hydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Ca · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.17 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
3692527
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
assay
≥99.0%
availability
available only in Japan
SMILES string
O.CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium acetate hydrate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)