Merck
03-0790
Benzalkonium chloride
SAJ first grade, 95-105%
Synonim(y):
Alkylbenzyldimethylammonium chloride, Alkyldimethylbenzylammonium chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2N(CH3)2RCl (R=C8H17 to C18H37)
Numer CAS:
EC Number:
264-151-6
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4062599
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
95-105%
form
solid
availability
available only in Japan
application(s)
microbiology
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)