Kluczowe dokumenty
03-0270
Barium chloride
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥98.0%
dostępność
available only in Japan
mp
963 °C (lit.)
gęstość
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges