ZLX0EDI03
Elix® Electrodeionization (EDI) Module
Water purification by electrodeionization (EDI) at 3 L/hr
Wybierz wielkość
+48 61 829 01 00.
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresemWybierz wielkość
About This Item
+48 61 829 01 00.
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresemPolecane produkty
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
Elix®
Parametry
3 L/hr flow rate
Wys. jednostki
33 cm (13 in.)
kompatybilność
for use with Elix® Essential
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Genuine replacement part for the Elix® EDI Module - ZLX0EDI03
- Efficiently removes remaining ions from RO-purified water to produce constant-quality pure water, regardless of feed water quality (conductivity, CO2 levels) or RO cartridge performance.
- Eliminates the need for hazardous chemical regeneration procedures, replacement of costly resins, changing DI cartridges, or adding softeners.
- Reduces maintenance time, ensuring low and predictable running costs.