Kluczowe dokumenty
ZFCBIXXDK
Milli-Q
Country Box Milli-Q® IX Systems
Available only in Denmark
Synonim(y):
Country Box 6142 IX DK
About This Item
Kod UNSPSC:
41104214
NACRES:
SB.51
opakowanie
pkg of 1 kit
dostępność
available only in (Denmark)
kompatybilność
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
Opis ogólny
Skrzynka Country Box do systemów wody czystej 6142 IX 7003/05/10/15 to akcesorium instalacyjne zawierające drukowaną skróconą instrukcję obsługi, instrukcję obsługi w języku angielskim na kluczu USB oraz przewód zasilający dostosowany do lokalnej sieci elektrycznej.
Zastosowanie
Elementy skrzynki krajowej pomagają użytkownikom w szybkim dostępie do informacji potrzebnych do prawidłowego korzystania z systemu i podłączenia do lokalnej sieci energetycznej.
Informacje prawne
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany