Kluczowe dokumenty
YY2209058
Millipore
Underdrain Support, 90 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Wybierz wielkość
1 EA
1420,00 zł
1420,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
1420,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2025Szczegóły
Materiały
stainless steel
Poziom jakości
Średnica
90 mm
kompatybilność
for use with Filter Holder 90 mm, stainless steel
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
The Stainless steel filter holders are designed to ultraclean or sterilize liquids or gases by pressure filtration. PTFE-faced support screens permit autoclaving with membranes in place.
YY3009000 Filter Holder, 90 mm, stainless steel
Replacement Parts
XX2504705 Hose Adapter, 1/4 in. NPTM to 3/8 in. I.D.
XX4204708 Vent/Relief Valve
YY3009053 O-rings, 90 mm filter housing, PTFE
YY3009054 Support Screen, PTFE-coated
YY2209058 Underdrain Support, 90 mm
YY2209059 Support Legs
Zastosowanie
Accessories for filter holders for sample preparation.
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13