Dokumenty
XX42P0B68
Millipore
Standard Manifold Bottom
About This Item
Kod UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiały
acrylic
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Wysokość
25.4 cm (10 in.)
Długość
27.9 cm
Szerokość
19 cm
masa
24 kg
Informacje prawne
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany