XX30025RK
Microsyringe 25 mm Replacement Parts Kit
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonim(y):
Części strzykawki 25 mm, Zestaw części do mikrostrzykawki, Zestaw wymienny mikrostrzykawki
Wybierz wielkość
846,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu10 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
846,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu10 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Poziom jakości
śr. wewn.
6.3 mm (0.25 in.)
kompatybilność
for use with Microsyringe 25
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Features & Benefits
•Available in two sizes for a range of process volumes
•Durable stainless steel construction ensures years of use, decreasing waste from disposable syringe filters
•Autoclavable with filter in place for sterile filtration
Applications:
Ultracleaning or Sterilization of Liquids
XX3001200 Swinny Filter Holder 13 mm, stainless steel
XX3002500 Microsyringe Filter Holder 25 mm, Luer-Lok, stainless steel
XX3002514 Microsyringe Filter Holder 25 mm, NPTF, stainless steel
Replacement Parts
XX30012RK Swinny 13 mm Replacement Parts Kit
XX30025RK Microsyringe 25 mm Replacement Parts Kit
Zastosowanie
Komponenty