Kluczowe dokumenty
XX1004724
Millipore
Funnel, PTFE-faced, 300 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
Materiały
PTFE-coated
borosilicate glass
Średnica
47 mm
pojemność lejka
300 mL
Zastosowanie
filtration
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
REMOVE FROM SCOPE