Kluczowe dokumenty
XX1004700
Millipore
Glass filter holder assembly with funnel, fritted base, stopper, clamp, 47 mm
Glass filter holder assembly with funnel, fritted base, stopper, clamp, 47mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
Materiały
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
silicone stopper
Wysokość
22.9 cm
Średnica
7.6 cm
śr. filtra
47 mm
powierzchnia filtracyjna
9.6 cm2
pojemność lejka
300 mL
dopasowywanie
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Zastosowanie
filtration
kompatybilność
for use with Classic Glass Filter Holder
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
REMOVE FROM SCOPE
Zasada
Vacuum
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
UV sterilize or autoclave without filter in-place