Kluczowe dokumenty
WMEQ0RKT
Milli-Q
Milli-Q® EQ Wall Mounting Kit
Wall mounting kit for the Q-POD® of Milli-Q® EQ series water purification systems.
Synonim(y):
Milli-Q® EQ wall mounting kit for POD
Wybierz wielkość
1 EACH
4510,00 zł
4510,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
4510,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
4510,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
opakowanie
pkg of 1 unit
kompatybilność
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
Opis ogólny
The wall mounting kit is a water system accessory that includes all necessary components for convenient installation of the Q-POD® dispenser of Milli-Q® EQ 7000/08/16 water purification systems. The dispenser can be wall-mounted up to 3 m from the system, saving space.
This kit optimizes the installation flexibility of the system. If your lab changes, the system set-up can adapt to your lab.
Cechy i korzyści
  • Saves lab space.
  • Ease of installation.
Informacje prawne
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany