Merck
TX1056
1,2,4-trichlorobenzen
Meets ACS Specifications OmniSolv®
Synonim(y):
1,2,4-Trichlorobenzene, high purity solvents
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
1,2,4-C6H3Cl3
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
204-428-0
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
ACS reagent
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Bp:
213.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
1.3 hPa ( 20 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
1.3 hPa ( 20 °C)
product line
OmniSolv®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.02% Water (H2O), ≤0.27 μeq/g Titrable acid
color
APHA: ≤10
bp
213.5 °C/1013 hPa
mp
17 °C
transition temp
flash point 99 °C
solubility
0.049 g/L
density
1.45 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤308 nm
UV absorption
λ: 308 nm Amax: ≤1.00, λ: 310 nm Amax: ≤0.50, λ: 325 nm Amax: ≤0.10, λ: 375 nm Amax: ≤0.05, λ: 385 nm Amax: ≤0.01
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI key
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Application
Spełnia specyfikacje ACS OmniSolv®
TX1056P-1 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
is packaged in 4L polycoated glass bottle
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Analysis Note
Test (GC)99,0% minKolor (APHA)10 maxFiltrowany przez filtr 0,2 µmAby przejść testPostaćPrzezroczysty płynWidmo w podczerwieniZgodny z normąMiareczkowalny kwas0.27µeq/g maxAbsorpcja UV przy 308 nm1.00AU maxAbsorpcja UV przy 310 nm0.50AU maxAbsorpcja UV przy 325 nm0.10AU maxAbsorpcja UV przy 375 nm0.05AU maxAbsorpcja UV przy 385 nm0.01AU maxOdcięcie UV308nm maxWoda (H2O)0.02% max
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
120-82-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
TX1056P-104061839446625