Merck
TX0282
Tetrahydrofuran
≥99.9% (GC), contains 0.0140--0.0310% BHT as stabilizer, non-UV, suitable for LC/MS, gas chromatography (GC) and HPLC, OmniSolv®
Synonim(y):
THF
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
EC Index Number:
203-726-8
UNSPSC Code:
12191504
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102391
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Bp:
65-67 °C (lit.)
Vapor pressure:
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrahydrofuran Nie-UV, OmniSolv®
Quality Level
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
SMILES string
C1CCOC1
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
product line
OmniSolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
contains
0.0140--0.0310% BHT as stabilizer
expl. lim.
1.8-11.8 %
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.01% Peroxide (as H2O2), ≤0.03% Water (H2O), ≤1.0 μeq/g Titrable acid
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
transition temp
flash point -21.5 °C
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
OmniSolv®
Stabilizowany za pomocą 250 ppm BHT. Nie jest optycznie przezroczysty w UV
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalnik o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
is packaged in 1L amber glass bottle
is packaged in 4L amber glass bottle
Preparation Note
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Analysis Note
Test (GC)99,9% minKolor (APHA)10 maxFiltrowany przez filtr 0,2 µmAby przejść testPostaćPrzezroczysty płynTożsamość (spektrum IR)ZgodnyNadtlenek (jako H2O2)0,01% maxWspółczynnik załamania światła (w 20°C)Stabilizator (BHT)0.0140-0.0310%Kwas miareczkowy1.0µeq/g maxWoda (H2O)0,03% max
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup