Kluczowe dokumenty
ST1711
Sigma-Aldrich
Mysz anty-DFHR mAb (2B10)
liquid, clone 2B10, Calbiochem®
Synonim(y):
Reduktaza anty-dihydrofolianowa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B10, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
rat, human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DHFR(1719)
Opis ogólny
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko DHFR o masie ~20-22 kDa.
Rozpoznaje białko DHFR o masie ~20-22 kDa w komórkach HeLa i PC-12.
To mysie mAb anty-DFHR (2B10) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, immunoblottingu i immunocytochemii do wykrywania DFHR.
Immunogen
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 88-188 ludzkiego DHFR, wyrażony jako białko fuzyjne GST
Zastosowanie
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemia (10 g/ml)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Postać fizyczna
W PBS, pH 7,2.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Komentarz do analizy
Kontrola negatywna
Komórki 293T
Kontrola pozytywna
Komórki HeLa, komórki PC-12
Inne uwagi
Vodenicharov, M.D., et al. 2010. The EMBO Journal29, 3007.
Ionova, I.A., et al. 2008. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol.295 H2178.
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.