ST1709
Mysz anty-SKP1A mAb (1H8)
liquid, clone 1H8, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-S-Phase Kinase-Associated Protein 1
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H8, monoclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Skp1(21402)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemia (10 g/ml)
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
Komórki 293T
Komórki HeLa